2-(4-Nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR2105-10G OR2105-1G OR2105-5G
APOSOR2105-10GEA 0 EUR
APOSOR2105-10G APOSOR2105-1G APOSOR2105-5G
2-(4-Nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
2-(4-Nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₁₃H₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276341
Núm. CAS: 3323-26-0