3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)phenylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
OR2106-1G OR2106-250MG
APOSOR2106-1GEA 145 EUR
APOSOR2106-1G APOSOR2106-250MG
3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)phenylamine
3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)phenylamine
Formula: C₁₄H₁₃N₃
MW: 223,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03787116
Núm. CAS: 54970-98-8