Alcohol 2-bromobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR2107-25G
OR2107-100G
APOSOR2107-25GEA
21.9
EUR
APOSOR2107-25G
APOSOR2107-100G
Alcohol 2-bromobencílico 98%
Alcohol 2-bromobencílico
Formula:
C₇H₇BrO Pto. de fusión: 78…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004600 Núm. CAS: 18982-54-2 EINECS: 242-719-4 |