3-Bromoanísol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2108-100G OR2108-250G OR2108-500G
APOSOR2108-100GEA 0 EUR
APOSOR2108-100G APOSOR2108-250G APOSOR2108-500G
3-Bromoanísol 99%
3-Bromoanísol
Formula: C₇H₇BrO
Pto. Ebullición: 210…211 °C
Densidad: 1,477 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000081
Núm. CAS: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5