5-Methoxypyridine-3-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2109-1G OR2109-5G
APOSOR2109-1GEA 26.1 EUR
APOSOR2109-1G APOSOR2109-5G
5-Methoxypyridine-3-boronic acid
5-Methoxypyridine-3-boronic acid
Formula: C₆H₈BNO₃
Pto. de fusión: 224…227 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425977
Núm. CAS: 850991-69-4