Nicotinohidrazida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21092-100G OR21092-25G
APOSOR21092-100GEA 60.9 EUR
APOSOR21092-100G APOSOR21092-25G
Nicotinohidrazida
Nicotinohidrazida
Formula: C₆H₇N₃O
Pto. de fusión: 159…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006383
Núm. CAS: 553-53-7
EINECS: 209-041-0