Isoniazida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
OR21093-100G OR21093-25G
APOSOR21093-100GEA 24.8 EUR
APOSOR21093-100G APOSOR21093-25G
Isoniazida
Isoniazida
Formula: C₆H₇N₃O
Pto. de fusión: 169…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006426
Núm. CAS: 54-85-3
EINECS: 200-214-6