2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21097-1G OR21097-5G
APOSOR21097-1GEA 0 EUR
APOSOR21097-1G APOSOR21097-5G
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026124
Núm. CAS: 5472-37-7