4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21103-1G OR21103-250MG
APOSOR21103-1GEA 74.1 EUR
APOSOR21103-1G APOSOR21103-250MG
4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Pto. de fusión: 181…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024148
Núm. CAS: 3967-01-9