5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2111-5G OR2111-1G OR2111-25G
APOSOR2111-5GEA 197 EUR
APOSOR2111-5G APOSOR2111-1G APOSOR2111-25G
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066912
Núm. CAS: 51904-91-7
UN: 3261
ADR: 8,II