8-Metil-1,2,3,4-tetrahidroquinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21112-1G OR21112-25G OR21112-5G
APOSOR21112-1GEA 95.7 EUR
APOSOR21112-1G APOSOR21112-25G APOSOR21112-5G
8-Metil-1,2,3,4-tetrahidroquinolina 98%
8-Metil-1,2,3,4-tetrahidroquinolina
Formula: C₁₀H₁₃N
Pto. Ebullición: 255…257 °C/717mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00218100
Núm. CAS: 52601-70-4