3,4-Diaminoanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21113-1G OR21113-25G OR21113-5G
APOSOR21113-1GEA 21.9 EUR
APOSOR21113-1G APOSOR21113-25G APOSOR21113-5G
3,4-Diaminoanisole
3,4-Diaminoanisole
Formula: C₇H₁₀N₂O
Pto. de fusión: 46…50 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00047837
Núm. CAS: 102-51-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III