Ethyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21136-1G OR21136-250MG
APOSOR21136-1GEA 209 EUR
APOSOR21136-1G APOSOR21136-250MG
Ethyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate
Ethyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate
Formula: C₁₁H₁₃NO₅
MW: 239,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00089149
Núm. CAS: 183380-83-8