1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR2115-1G OR2115-250MG
APOSOR2115-1GEA 342 EUR
APOSOR2115-1G APOSOR2115-250MG
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
Formula: C₉H₉N₃O₃
Pto. de fusión: 245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998748
Núm. CAS: 89518-83-2