Ethyl-2-chloro-5-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR21154-1G OR21154-5G
APOSOR21154-1GEA 58 EUR
APOSOR21154-1G APOSOR21154-5G
Ethyl-2-chloro-5-nitrobenzoate
Ethyl-2-chloro-5-nitrobenzoate
Formula: C₉H₈ClNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115803
Núm. CAS: 16588-17-3