Ácido 3,4-diclorocinámico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21168-25G OR21168-5G
APOSOR21168-25GEA 29 EUR
APOSOR21168-25G APOSOR21168-5G
Ácido 3,4-diclorocinámico
Ácido 3,4-diclorocinámico
Formula: C₉H₆Cl₂O₂
Pto. de fusión: 218…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004385
Núm. CAS: 1202-39-7
EINECS: 214-866-4