Ácido 2-metoxicinámico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21169-25G OR21169-5G
APOSOR21169-25GEA 24.8 EUR
APOSOR21169-25G APOSOR21169-5G
Ácido 2-metoxicinámico 98%
Ácido 2-metoxicinámico
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,18 g/mol
Pto. de fusión: 182…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064238
Núm. CAS: 6099-03-2
EINECS: 228-047-4