1-(4-Nitrofenil)piperidina
Proveedor: Apollo Scientific
OR21172-1G OR21172-5G OR21172-10G
APOSOR21172-1GEA 42.2 EUR
APOSOR21172-1G APOSOR21172-5G APOSOR21172-10G
1-(4-Nitrofenil)piperidina
1-(4-Nitrofenil)piperidina
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023662
Núm. CAS: 6574-15-8