2-(1-Piperidinyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(1-Piperidino)aniline
OR21173-5G OR21173-1G OR21173-25G
APOSOR21173-5GEA 31.9 EUR
APOSOR21173-5G APOSOR21173-1G APOSOR21173-25G
2-(1-Piperidinyl)aniline
2-(1-Piperidinyl)aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26 g/mol
Pto. Ebullición: 96…98 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 44…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047467
Núm. CAS: 39643-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III