2-Bromo-4-nitroanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2118-5G OR2118-1G OR2118-25G
APOSOR2118-5GEA 36.4 EUR
APOSOR2118-5G APOSOR2118-1G APOSOR2118-25G
2-Bromo-4-nitroanilina
2-Bromo-4-nitroanilina
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025152
Núm. CAS: 13296-94-1