5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5,6-Dichloro-1H-benzimidazole-2-thiol
OR21183-5G
APOSOR21183-5GEA 119 EUR
APOSOR21183-5G
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 97%
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Formula: C₇H₄Cl₂N₂S
MW: 219,09 g/mol
Pto. de fusión: 350 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052398
Núm. CAS: 19462-98-7