3,5-Dibromosalicilaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
OR21193-100G OR21193-500G
APOSOR21193-100GEA 58 EUR
APOSOR21193-100G APOSOR21193-500G
3,5-Dibromosalicilaldehído
3,5-Dibromosalicilaldehído
Formula: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003318
Núm. CAS: 90-59-5