Bromotrimetilsilano
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2120-100G OR2120-500G OR2120-25G
APOSOR2120-100GEA 37.7 EUR
APOSOR2120-100G APOSOR2120-500G APOSOR2120-25G
Bromotrimetilsilano
Bromotrimetilsilano
Formula: C₃H₉BrSi
Pto. Ebullición: 79 °C
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –8 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000048
Núm. CAS: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II