3-Bromoanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2121-500G OR2121-25G
APOSOR2121-500GEA 184 EUR
APOSOR2121-500G APOSOR2121-25G
3-Bromoanilina 98%
3-Bromoanilina
Formula: C₆H₆BrN
Pto. Ebullición: 74…75 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 15…18 °C
Densidad: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007757
Núm. CAS: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III