ω-Bromo-3,4-dicloroacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR21212-5G OR21212-1G OR21212-2.5G OR21212-10G
APOSOR21212-5GEA 65.4 EUR
APOSOR21212-5G APOSOR21212-1G APOSOR21212-2.5G APOSOR21212-10G
ω-Bromo-3,4-dicloroacetofenona
ω-Bromo-3,4-dicloroacetofenona
Formula: C₈H₅BrCl₂O
Pto. de fusión: 55…60 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051581
Núm. CAS: 2632-10-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III