4-Bromo-2,6-dicloroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21224-100G OR21224-25G
APOSOR21224-100GEA 0 EUR
APOSOR21224-100G APOSOR21224-25G
4-Bromo-2,6-dicloroanilina 98%
4-Bromo-2,6-dicloroanilina
Formula: C₆H₄BrCl₂N
Pto. de fusión: 85…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025162
Núm. CAS: 697-88-1
EINECS: 211-809-5