Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 4-amino-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylate, Ethyl 4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR2123-25G OR2123-5G
APOSOR2123-25GEA 241 EUR
APOSOR2123-25G APOSOR2123-5G
Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₈H₁₁N₃O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00090781
Núm. CAS: 776-53-4