4-Hidroxi-3,5-dimetilbenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
OR21230-100G OR21230-500G
APOSOR21230-100GEA 40.6 EUR
APOSOR21230-100G APOSOR21230-500G
4-Hidroxi-3,5-dimetilbenzaldehído
4-Hidroxi-3,5-dimetilbenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. de fusión: 112…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006946
Núm. CAS: 2233-18-3
EINECS: 218-774-5