5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Phenylpenta-2,4-dienoic acid
OR21264-25G
APOSOR21264-25GEA 154 EUR
APOSOR21264-25G
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Formula: C₆H₅CH=CHCH=CHCHCO₂H
MW: 174,20 g/mol
Pto. de fusión: 163…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014018
Núm. CAS: 1552-94-9