2-Bromo-4,6-di-terc-butilfenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21276-100G OR21276-250G OR21276-25G
APOSOR21276-100GEA 0 EUR
APOSOR21276-100G APOSOR21276-250G APOSOR21276-25G
2-Bromo-4,6-di-terc-butilfenol 97%
2-Bromo-4,6-di-terc-butilfenol
Formula: C₁₄H₂₁BrO
Pto. de fusión: 56…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051597
Núm. CAS: 20834-61-1