Ethyl-4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR21285-5G
APOSOR21285-5GEA 60.9 EUR
APOSOR21285-5G
Ethyl-4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₇H₉N₃O₂S
MW: 199,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023227
Núm. CAS: 774-07-2