Ácido 6-cloroantranilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
OR21294-100G OR21294-25G OR21294-5G
APOSOR21294-100GEA 36.4 EUR
APOSOR21294-100G APOSOR21294-25G APOSOR21294-5G
Ácido 6-cloroantranilico
Ácido 6-cloroantranilico
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Pto. de fusión: 142…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051530
Núm. CAS: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8