Ácido 4-cloroantranilico 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Amino-4-chlorobenzoic acid

OR21298-500G
APOSOR21298-500GEA 92.8 EUR
APOSOR21298-500G
Ácido 4-cloroantranilico 98%
Ácido 4-cloroantranilico
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Pto. de fusión: 231…233 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007778
Núm. CAS: 89-77-0
EINECS: 201-938-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR