Cloruro de 5-bromo-2-metoxibencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR21318-25G OR21318-5G OR21318-100G
APOSOR21318-25GEA 50.9 EUR
APOSOR21318-25G APOSOR21318-5G APOSOR21318-100G
Cloruro de 5-bromo-2-metoxibencenosulfonilo 98%
Cloruro de 5-bromo-2-metoxibencenosulfonilo
Formula: C₇H₆BrClO₃S
MW: 285,55 g/mol
Pto. de fusión: 115…118 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051768
Núm. CAS: 23095-05-8
UN: 3261
ADR: 8,II