(2,6-Dimethylpyridin-4-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)pyridine
OR2135-250MG
APOSOR2135-250MGEA 63.8 EUR
APOSOR2135-250MG
(2,6-Dimethylpyridin-4-yl)methanol 95%
(2,6-Dimethylpyridin-4-yl)methanol
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Pto. de fusión: 102…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00956275
Núm. CAS: 18088-01-2