5-Bromosalicilaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-hidroxibenzaldehído
OR21356-100G OR21356-1KG OR21356-500G
APOSOR21356-100GEA 21.9 EUR
APOSOR21356-100G APOSOR21356-1KG APOSOR21356-500G
5-Bromosalicilaldehído 98%
5-Bromosalicilaldehído
Formula: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Pto. de fusión: 102…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003330
Núm. CAS: 1761-61-1
EINECS: 217-167-2