3,6-Dicloropiridazina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR21358-100G OR21358-500G
APOSOR21358-100GEA 21.9 EUR
APOSOR21358-100G APOSOR21358-500G
3,6-Dicloropiridazina 96%
3,6-Dicloropiridazina
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Pto. de fusión: 66…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006466
Núm. CAS: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III