3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2136-1G OR2136-5G OR2136-25G
APOSOR2136-1GEA 26.1 EUR
APOSOR2136-1G APOSOR2136-5G APOSOR2136-25G
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₄
Pto. de fusión: 131…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016610
Núm. CAS: 3934-87-0
EINECS: 223-513-3