4-(1-Piperidinyl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Piperidinoaniline
OR21361-25G
APOSOR21361-25GEA 115 EUR
APOSOR21361-25G
4-(1-Piperidinyl)aniline 97%
4-(1-Piperidinyl)aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26 g/mol
Pto. Ebullición: 140…142 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 26…29 °C
Densidad: 1,5937 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051688
Núm. CAS: 2359-60-6