5-Hydroxy-3H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2137-1G OR2137-250MG
APOSOR2137-1GEA 58 EUR
APOSOR2137-1G APOSOR2137-250MG
5-Hydroxy-3H-benzimidazole
5-Hydroxy-3H-benzimidazole
Formula: C₇H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998714
Núm. CAS: 41292-65-3