α-Bromo-3,4-diclorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR21377-25G OR21377-5G
APOSOR21377-25GEA 78.3 EUR
APOSOR21377-25G APOSOR21377-5G
α-Bromo-3,4-diclorotolueno 97%
α-Bromo-3,4-diclorotolueno
Formula: C₇H₅BrCl₂
Pto. Ebullición: 115…120 °C/1mmHg
Densidad: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041363
Núm. CAS: 18880-04-1
UN: 3265
ADR: 8,II