3-Aminoisonicotinamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2138-5G
APOSOR2138-5GEA 78.3 EUR
APOSOR2138-5G
3-Aminoisonicotinamide
3-Aminoisonicotinamide
Formula: C₆H₇N₃O
Pto. de fusión: 84…86 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235178
Núm. CAS: 64188-97-2