4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
OR21385-25G OR21385-100G
APOSOR21385-25GEA 132 EUR
APOSOR21385-25G APOSOR21385-100G
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006455
Núm. CAS: 5157-08-4