2',5'-Dimetilacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,5-Dimetilfenil)etan-1-ona
OR21390-25G OR21390-5G
APOSOR21390-25GEA 77 EUR
APOSOR21390-25G APOSOR21390-5G
2',5'-Dimetilacetofenona 98%
2',5'-Dimetilacetofenona
Formula: C₁₀H₁₂O
MW: 148.2 g/mol
Pto. Ebullición: 230…231 °C
Pto. de fusión: -18
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014988
Núm. CAS: 2142-73-6