2-(Metiltio)nicotinoilo cloruro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR21399-1G OR21399-5G
APOSOR21399-1GEA 243 EUR
APOSOR21399-1G APOSOR21399-5G
2-(Metiltio)nicotinoilo cloruro
2-(Metiltio)nicotinoilo cloruro
Formula: C₇H₆ClNOS
MW: 187,65 g/mol
Pto. de fusión: 92…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051678
Núm. CAS: 97936-43-1
UN: 3261
ADR: 8,II