Ethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 7-azaindole-2-carboxylate, Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR2140-250MG OR2140-100MG
APOSOR2140-250MGEA 33.5 EUR
APOSOR2140-250MG APOSOR2140-100MG
Ethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998715
Núm. CAS: 221675-35-0