3-Cyano-2-hydroxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21405-5G OR21405-1G
APOSOR21405-5GEA 352 EUR
APOSOR21405-5G APOSOR21405-1G
3-Cyano-2-hydroxypyridine 98%
3-Cyano-2-hydroxypyridine
Formula: C6H4N2O
Pto. de fusión: 224…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661865
Núm. CAS: 20577-27-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III