Thieno[2,3-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2141-1G OR2141-250MG OR2141-5G
APOSOR2141-1GEA 58 EUR
APOSOR2141-1G APOSOR2141-250MG APOSOR2141-5G
Thieno[2,3-c]pyridine
Thieno[2,3-c]pyridine
Formula: C₇H₅NS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01760492
Núm. CAS: 272-12-8