Ácido 2-(etiltio)nicotínico
Proveedor: Apollo Scientific
OR21410-1G OR21410-5G
APOSOR21410-1GEA 0 EUR
APOSOR21410-1G APOSOR21410-5G
Ácido 2-(etiltio)nicotínico
Ácido 2-(etiltio)nicotínico
Formula: C₈H₉NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051680
Núm. CAS: 27868-76-4