2-Chloronicotinoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR21417-100G OR21417-25G OR21417-5G
APOSOR21417-100GEA 192 EUR
APOSOR21417-100G APOSOR21417-25G APOSOR21417-5G
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
2-Chloronicotinoyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₂NO
Pto. Ebullición: 98…100 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 39…45 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051677
Núm. CAS: 49609-84-9
UN: 3261
ADR: 8,II